missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-3'-Hydroxy Cotinine-d3 (Racemic Mixtures), TRC

Produktkod. 30403994
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403994 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9245101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-3'-Hydroxycotinine-D3
CAS 159956-78-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10 2H3 H9 N2 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-(methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-, trans- (9CI), 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-(methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-, trans-(±)-
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2
IUPAC-namn (3R,5S)-3-hydroxy-5-pyridin-3-yl-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 195.23
Formel vikt 195.1087
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.