Läs mer
trans-3'-Hydroxy Cotinine-d3 (Racemic Mixtures), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3'-Hydroxycotinine-D3 |
| CAS | 159956-78-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H3 H9 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-(methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-, trans- (9CI), 2-Pyrrolidinone, 3-hydroxy-1-(methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-, trans-(±)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1[C@@H](C[C@@H](O)C1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | (3R,5S)-3-hydroxy-5-pyridin-3-yl-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.23 |
| Visa mer |