Läs mer
trans-3'-Hydroxy Cotinine Perchlorate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3'-Hydroxy Cotinine Perchlorate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2.ClHO4/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7;2-1(3,4)5/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3;(H,2,3,4,5)/t8-,9+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 292.0462 |