Läs mer
trans-3-Hydroxycinnamic acid, 99%
Produktkod. 11441788
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441788 10 g 10g
11451788 50 g 50g
11329479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14466.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14755-02-3 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14755-02-3
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00004390
InChI-nyckel KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-hydroxycinnamic acid, 3-coumaric acid, m-coumaric acid, m-hydroxycinnamic acid, 3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, e-3-3-hydroxyphenyl acrylic acid, trans-3-hydroxycinnamic acid, trans-3-hydroxycinnamate, cinnamic acid, m-hydroxy, 2e-3-3-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 637541
ChEBI CHEBI:32357
IUPAC-namn (E)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)O)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Hydroxycinnamic acid
Smältpunkt 192°C to 196°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2690254
Formel vikt 164.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.