Läs mer
trans-3-Hydroxystilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3-Hydroxystilbene |
| CAS | 76425-88-2 |
| Molekylformel | C14 H12 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O/c15-14-8-4-7-13(11-14)10-9-12-5-2-1-3-6-12/h1-11,15H/b10-9+ |
| LEDER | Oc1cccc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 3-[(E)-2-phenylethenyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.244 |
| Formel vikt | 196.089 |