Läs mer
trans 3-(N-Methylanilino)acrolein, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 3-(N-Methylanilino)acrolein |
| CAS | 34900-01-1 |
| Molekylformel | C10 H11 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c1-11(8-5-9-12)10-6-3-2-4-7-10/h2-9H,1H3/b8-5+ |
| LEDER | CN(\C=C\C=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(N-methylanilino)prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vikt | 161.0841 |