Läs mer
trans-3-Phenylallylamine Hydrochloride (Cinnamylamine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
trans-3-Phenylallylamine Hydrochloride (Cinnamylamine Hydrochloride)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinnamylamine Hydrochloride |
| CAS | 5586-89-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cinnamylamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Phenyl-2-Propen-1-amine Hydrochloride (1:1), 2-Propen-1-amine, 3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Cinnamylamine, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), trans-3-phenylallylamine hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H,8,10H2;1H/b7-4+; |
| LEDER | Cl.NC\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-phenylprop-2-en-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |