missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]ethyl]cyclohexanamine |
| CAS | 791778-53-5 |
| Molekylformel | C18H27Cl2N3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Cariprazine Impurity 1, Cari-8 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27Cl2N3/c19-16-2-1-3-17(18(16)20)23-12-10-22(11-13-23)9-8-14-4-6-15(21)7-5-14/h1-3,14-15H,4-13,21H2 |
| LEDER | N[C@@H]1CC[C@@H](CCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3Cl)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.33 |
| Formel vikt | 355.1582 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?