Läs mer
trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride |
| CAS | 23828-92-4 |
| Molekylformel | C13H19Br2ClN2O |
| MDL-nummer | MFCD00078932 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | O[C@H]1CC[C@H](NCC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N)CC1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.56 |
| Procent renhet | 97% |