missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methylene]amino]cyclohexanol (Ambroxol Impurity C), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Analyt- eller komponentnamn | trans-4-[((E)-2-Amino-3,5-dibromobenzyliden)amino]cyclohexanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16Br2N2O/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10/h5-7,10-11,18H,1-4,16H2/b17-7+/t10-,11- |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 373.9629 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?