Läs mer
trans-4-[[(2-Amino-5-bromofenyl)metyl]amino]-cyklohexanol, TRC
Produktkod. 30005849
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005849 500 mg
30010781 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA601985500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101900-43-0
Molekylformel C13 H19 Br N2 O
Molekylvikt (g/mol) 299.21
Synonym trans-4-[[(2-amino-5-bromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, Ambroxol Monobromine
IUPAC-namn 4-[(2-amino-5-bromofenyl)metylamino]cyklohexan-1-ol
LEDER Nc1ccc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Analyt- eller komponentnamn trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12-
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 298.0681