Läs mer
trans-4-[[(2-Amino-5-bromofenyl)metyl]amino]-cyklohexanol, TRC
Produktkod. 30010781
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010781 50 mg
30005849 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010781 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60198550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101900-43-0
Molekylformel C13 H19 Br N2 O
Molekylvikt (g/mol) 299.21
Synonym trans-4-[[(2-amino-5-bromophenyl)methyl]amino]cyclohexanol, Ambroxol Monobromine
IUPAC-namn 4-[(2-amino-5-bromofenyl)metylamino]cyklohexan-1-ol
LEDER Nc1ccc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Analyt- eller komponentnamn trans-4-[((2-Amino-5-bromophenyl)methyl)amino]-cyclohexanol
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C13H19BrN2O/c14-10-1-6-13(15)9(7-10)8-16-11-2-4-12(17)5-3-11/h1,6-7,11-12,16-17H,2-5,8,15H2/t11-,12-
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 298.0681