Läs mer
trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-(2-Propynyl)cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 250682-81-6 |
| Molekylformel | C11H16O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | trans-4-(2-Propyn-1-yl)-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13-2/h1,9-10H,4-8H2,2H3 |
| LEDER | COC(=O)C1CCC(CC#C)CC1 |
| IUPAC-namn | methyl 4-prop-2-ynylcyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.115 |