Läs mer
(-)-trans-4-[4-(4’-Fluorophenyl)-3-piperidinylmethoxy]-2-methoxyphenol(Paroxetine metabolite), TRC
Produktkod. 30397694
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397694 5 mg
30406445 10 mg
30407908 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30397694 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5957405MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112058-90-9
Molekylformel C19 H22 F N O3
Molekylvikt (g/mol) 331.38
Synonym 4-[[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, (3S-trans)-4-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, BRL 36610A
IUPAC-namn 4-[[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methoxy]-2-methoxyphenol
LEDER COc1cc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-trans-4-(4-(4'-Fluorophenyl)-3-piperidinylmethoxy)-2-methoxyphenol (Paroxetine metabolite)
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22FNO3/c1-23-19-10-16(6-7-18(19)22)24-12-14-11-21-9-8-17(14)13-2-4-15(20)5-3-13/h2-7,10,14,17,21-22H,8-9,11-12H2,1H3/t14-,17-/m0/s1
Formel vikt 331.1584