Läs mer
trans-4-(4-klorofenyl)cyklohexankarboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 17923536
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17923536 25 mg
1 options
Produktkod. 17923536 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3007.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
trans-4-(4-klorofenyl)cyklohexankarboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 49708-81-8
Analyt- eller komponentnamn trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H15 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11-
LEDER OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC-namn 4-(4-klorofenyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 238.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 238,0761 g/mol