Läs mer
trans-4-(4-klorofenyl)cyklohexankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 49708-81-8 |
| Molekylformel | C13 H15 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(4-chlorophenyl)-, trans-, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(p-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15ClO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h5-9,11H,1-4H2,(H,15,16)/t9-,11- |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-klorofenyl)cyklohexan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.71 |
| Formel vikt | 238.0761 |