Läs mer
trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoic acid, 99%
Produktkod. 15473838
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473838 1 g 1g
15483838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57351.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65355-30-8 | C18H26O2 | 274.404 g/mol
Det har använts för mellanliggande eller flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den har använts för mellanliggande eller flytande kristaller.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65355-30-8
Molekylformel C18H26O2
Molekylvikt (g/mol) 274.404
MDL-nummer MFCD06208360
InChI-nyckel YXKKMVGGPRVHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-trans-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-1s,4r-4-pentylcyclohexyl benzoic acid, 4-pentyl-cyclohexyl benzoic acid, 4-pentyl cyclohexyl benzoic acid, yxkkmvggprvhil-shtzxodssa-n, 4-4-pentyl-cyclohexyl-benzoic acid, 4-trans-4-amylcyclohexyl benzoic acid
PubChem CID 3104716
IUPAC-namn 4-(4-pentylcyklohexyl)bensoesyra
LEDER CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(4-n-Pentylcyclohexyl)benzoic acid
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 274.4
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.