Läs mer
trans-4,5-Dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4,5-Dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 116857-05-7 |
| Molekylformel | C5H6Cl2O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6Cl2O3/c1-4(6)5(2,7)10-3(8)9-4/h1-2H3 |
| LEDER | ClC1(C)C(Cl)(C)OC(O1)=O |
| IUPAC-namn | 4,5-dichloro-4,5-dimethyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.01 |
| Formel vikt | 183.9694 |