missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane |
| CAS | 14193-38-5 |
| Molekylformel | C4H8O2S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | rel-(4R,5R)-1,2-Dithiane-4,5-diol, (±)-trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, NSC 663605, trans-1,2-Dithiane-4,5-diol, trans-4,5-Dihydroxy-1,2-dithiane, trans-4,5-Dihydroxy-o-dithiane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)CSSC1 |
| IUPAC-namn | (4R,5R)-1,2-dithiane-4,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.24 |
| Formel vikt | 152 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?