Läs mer
trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 2356152-56-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H16 Br2 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | trans-4-(6,8-Dibromoquinazolin-3(4H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,8,11-12,19H,1-4,7H2;1H/t11-,12-; |
| LEDER | Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2Cc3cc(Br)cc(Br)c3N=C2 |
| IUPAC-namn | 4-(6,8-dibromo-4H-quinazolin-3-yl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Visa mer |