Läs mer
trans-4-Acetamidocyclohexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Acetamidocyclohexanol |
| CAS | 27489-60-7 |
| Molekylformel | C8H15NO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | trans-N-(4-Hydroxycyclohexyl)-acetamide, trans-N-Acetyl-4-hydroxycyclohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7-8,11H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1 |
| IUPAC-namn | N-(4-hydroxycyclohexyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vikt | 157.1103 |