Läs mer
trans-4-amino-N-Boc-L-prolinmetylesterhydroklorid, 97 %
Produktkod. 15459905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15459905 1 g 1g
15479905 250 mg 250mg
15469905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15459905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52566.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 334999-32-5 | C11H21ClN2O4 | 280,75 g/mol
trans-4-amino-N-Boc-L-prolinmetylesterhydroklorid fungerar som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används för att framställa N-Boc-skyddad prolinmetylester av calix[4]aren, som effektivt katalyserar den enantioselektiva aldolreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-4-amino-N-Boc-L-prolin metylester hydroklorid fungerar som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används för att framställa N-Boc-skyddad prolinmetylester av calix[4]aren, som effektivt katalyserar den enantioselektiva aldolreaktionen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334999-32-5
Molekylformel C11H21ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.75
MDL-nummer MFCD03787929
InChI-nyckel KFYCQKLSGMAVQH-WLYNEOFISA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, methyl trans-3-amino-1-boc-5-pyrrolidinecarboxylate hcl, boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester, hydrochloride salt
PubChem CID 17750455
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn väte 1-tert-butyl 2-metyl (2S,4R)-4-aminopyrrolidin-1,2-dikarboxylatklorid
Formel vikt 280.75
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.