Läs mer
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15427795
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427795 5 g 5g
15417795 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427795 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31114.06
Request Bulk or Custom Format
Används som mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används som mellanprodukt i organisk syntes
.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27960-59-4
Molekylformel C7H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 179.644
MDL-nummer MFCD03844587
InChI-nyckel HXZSYUOXTKQNNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl, trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexane carboxylic acid hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid hcl
PubChem CID 24720880
IUPAC-namn 4-aminocyklohexan-1-karboxylsyra;hydroklorid
LEDER C1CC(CCC1C(=O)O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Smältpunkt >300°C
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 179.65
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.