Läs mer
trans 4-Aminocyclohexanemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Aminocyclohexanemethanol |
| CAS | 1467-84-1 |
| Molekylformel | C7 H15 N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7- |
| LEDER | N[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1 |
| IUPAC-namn | (4-aminocyclohexyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vikt | 129.1154 |