Läs mer
trans-4-aminocyklohexanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11496096
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11496096 5 g 5g
11406106 25 g 25g
11416106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22365.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27489-62-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
trans-4-Aminocyklohexanol används som råvara i organisk syntes och är en viktig mellanprodukt i syntesen av läkemedel som Ambroxolhydroklorid. Det kan reagera med smörsyra-(2-klor-etylester) för att få smörsyra 4-amino-cyklohexylester. Denna reaktion behöver katalytiskt medel Aspergillus niger lipas och lösningsmedel 2-metyl-butan-2-ol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-4-Aminocyklohexanol används som råmaterial i organisk syntes och är en viktig mellanprodukt i syntesen av läkemedel som Ambroxolhydroklorid. Det kan reagera med smörsyra-(2-klor-etylester) för att få smörsyra 4-amino-cyklohexylester. Denna reaktion behöver katalytiskt medel Aspergillus niger lipas och lösningsmedel 2-metyl-butan-2-ol.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27489-62-9
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00067698
InChI-nyckel IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
PubChem CID 81293
IUPAC-namn 4-aminocyklohexan-1-ol
LEDER C1CC(CCC1N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Aminocyclohexanol
Smältpunkt 110°C to 113°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 115.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.