Läs mer
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride, 97%
Produktkod. p-7027973
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11426057
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25070.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50910-54-8 | C6H14ClNO | 151.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50910-54-8
Molekylformel C6H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 151.63
MDL-nummer MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
InChI-nyckel RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
PubChem CID 522619
IUPAC-namn 4-aminocyklohexan-1-ol;hydroklorid
LEDER Cl.NC1CCC(O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Smältpunkt 225°C to 230°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3909294
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 151.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.