Läs mer
trans-4-aminocyklohexanol hydroklorid, TRC
Produktkod. 30327783
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30327783 25 g
1 options
Produktkod. 30327783 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60369625G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Molekylformel C6 H13 N O . Cl H
Kvantitet 25 g
Synonym trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
LEDER Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
IUPAC-namn 4-aminocyklohexan-1-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 151.63
Formel vikt 151.0764