Läs mer
trans-4-Aminocyclohexanol, TRC
Produktkod. 30005806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005806 5 g
30005575 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6039955G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27489-62-9
Molekylformel C6 H13 N O
Molekylvikt (g/mol) 115.174
Synonym Cyclohexanol, 4-amino-, trans-, 4-trans-Aminocyclohexanol, 4-trans-Hydroxycyclohexylamine, trans-1,4-Cyclohexanolamine, trans-1-Amino-4-cyclohexanol, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane, trans-4-Amino-1-cyclohexanol, trans-4-Hydroxycyclohexylamine
IUPAC-namn 4-aminocyclohexanol
LEDER N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Aminocyclohexanol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H13NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h5-6,8H,1-4,7H2/t5-,6-
Formel vikt 115.0997