Läs mer
trans-4-(aminometyl)cyklohexankarboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11490347
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490347 10 g 10g
11400357 50 g 50g
11410357 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21742.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
Det är ett antifibrinolytiskt medel som visar sig hämma plasmininducerad fibrinolys. Används vid olika hemorragiska sjukdomar, onormal blödning vid operationer. Det används också som en lysinanalog för att karakterisera bindningsställen i plasminogen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett antifibrinolytiskt medel som har visat sig hämma plasmininducerad fibrinolys. Används vid olika hemorragiska sjukdomar, onormal blödning vid operationer. Det används också som en lysinanalog för att karakterisera bindningsställen i plasminogen.
Löslighet
Löslig i vatten (167 mg/ml), etanol (< 1 mg/ml vid 25 °C). Mycket svagt löslig i eter, DMSO (< 1 mg/ml vid °25 C) och alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1197-18-8
Molekylformel C8H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 157.213
MDL-nummer MFCD00001466
InChI-nyckel GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC-namn 4-(aminometyl)cyklohexan-1-karboxylsyra
LEDER C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Smältpunkt >300 °C
Beilstein 2207452
Merck Index 14,9569
Löslighetsinformation Löslig i vatten (167 mg/ml), etanol (<1 mg/ml vid 25 °C). Mycket lätt löslig i eter, DMSO (<1 mg/ml vid 25 °C) och alkohol.
Kvantitet 10 g
Formel vikt 157.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.