Läs mer
trans-4-(bensyloxikarbonylamino)cyklohexanmetylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406956 5 g 5g
15416956 250 mg 250mg
15496946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15406956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62034.06
Request Bulk or Custom Format
trans-4-(bensyloxikarbonylamino)cyklohexanmetylamin som används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-(bensyloxikarbonylamino)cyklohexanmetylamin som
används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177582-74-0
Molekylformel C15H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 262.35
MDL-nummer MFCD06657669
InChI-nyckel AJYOPGOCTHCBTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, ajyopgocthcbtl-mqmhxkeqsa-n, ajyopgocthcbtl-xbxgtlagsa-n, benzyl 4-aminomethyl cyclohexylcarbamate, benzyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate
PubChem CID 22253963
IUPAC-namn bensyl N-[4-(aminometyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER NCC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine
Beilstein 7710506
Kvantitet 5 g
Formel vikt 262.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.