Läs mer
trans-4-(Bensyloxikarbonylamino)cyklohexylamin, 97 %
Produktkod. 15437446
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437446 5 g 5g
15447446 250 mg 250mg
15427446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62444.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 149423-77-8 | C14H20N2O2 | 248,33 g/mol
trans-4-(bensyloxikarbonylamino)cyklohexylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-4-(bensyloxikarbonylamino)cyklohexylamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149423-77-8
Molekylformel C14H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 248.33
MDL-nummer MFCD03839901,MFCD06657668,MFCD07772066
InChI-nyckel JQVBZZUMWRXDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminocyclohexyl carbamate, n-cbz-trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-1-n-cbz-1,4-cyclohexyldiamine, cis-n-cbz-1,4-cyclohexanediamine, 4-amino-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, benzyl cis-4-aminocyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl 1r,4r-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-n-cbz-trans-1,4-cyclohexyldiamine
PubChem CID 18650082
IUPAC-namn bensyl-N-(4-aminocyklohexyl)karbamat
LEDER NC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 248.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.