Läs mer
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde, 97%
Produktkod. 15417346
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417346 250 mg 250mg
15478898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62373.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 215790-29-7 | C13H23NO3 | 241.331 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyklohexanacetaldehyd är en mellanprodukt för syntesen av kariprazin (C183490), ett nytt antipsykotiskt medel som verkar på dopamin D3/D2-receptorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-(Boc-amino)cyklohexanacetaldehyd är en mellanprodukt för syntesen av kariprazin (C183490),
ett nytt antipsykotiskt medel som verkar på dopamin D3/D2-receptorer.
Löslighet
Svårlöslig (0,41 g/L) (°25 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 215790-29-7
Molekylformel C13H23NO3
Molekylvikt (g/mol) 241.331
MDL-nummer MFCD03844592
InChI-nyckel OPGBSEXLSWYFOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-oxoethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, carbamic acid,n-trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl-, 1,1-dimethylethyl ester, opgbsexlswyfor-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, cis-tert-butyl 4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl-4-2-oxoethyl-cyclohexylcarbamate, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetaldehyde, tert-butyl trans-4-2-oxoethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720884
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(2-oxoetyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetaldehyde
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (0.41g/L) (25°C).
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.