Läs mer
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid, 97%
Produktkod. 15498638
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15498638 1 g 1g
15456976 250 mg 250mg
15408648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15498638 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H62058.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 189153-10-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyklohexanättiksyra använd som en mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-4-(Boc-amino)cyklohexanättiksyra som används som mellanprodukt i läkemedel.
Löslighet Något lösligt i vatten (1,1 g/L
) (25 C)°
Anmärkningar
Förvaras i svalt, väl ventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 189153-10-4
Molekylformel C13H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.33
MDL-nummer MFCD03844588
InChI-nyckel IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
PubChem CID 11253897
IUPAC-namn 2-[4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklohexyl]ättiksyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (1.1g/L) (25°C)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 257.32
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.