Läs mer
trans-4-(Boc-amino)cyklohexankarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428868
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428868 1 g 1g
15447306 250 mg 250mg
15438868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62338.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 181308-57-6 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyklohexankarboxaldehyd används som en mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-(Boc-amino)cyklohexankarboxaldehyd används som en mellanprodukt i
läkemedel.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 181308-57-6
Molekylformel C12H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 227.304
MDL-nummer MFCD03844598
InChI-nyckel GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
IUPAC-namn tert-butyl-N-(4-formylcyklohexyl)karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 227.3
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.