Läs mer
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15455006
Change view
Kvantitet:
0.25 g
500 mg
Förpackningsstorlek:
0.25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455006 500 mg 500mg
15445006 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59402.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53292-89-0
Molekylformel C12H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 243.30
MDL-nummer MFCD01862293,MFCD03453262,MFCD01862294
InChI-nyckel KXMRDHPZQHAXML-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, boc-trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, boc-1,4-trans-achc-oh, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2755996
IUPAC-namn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Färg Vitt
Beilstein 7641071
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 243.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver