Läs mer
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine, 97%
Produktkod. 15458648
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458648 1 g 1g
15486976 250 mg 250mg
15468648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62062.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 177583-27-6 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyklohexanmetylamin används som råmaterial mellanprodukter för läkemedel och kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-(Boc-amino)cyklohexanmetylamin används som råmaterial mellanprodukter för
farmaceutiska och kemiska.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177583-27-6
Molekylformel C12H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 228.336
MDL-nummer MFCD01861810
InChI-nyckel NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
IUPAC-namn tert-butyl N-[4-(aminometyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.