Läs mer
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol, 97%
Produktkod. 15469268
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469268 1 g 1g
15417856 250 mg 250mg
15479268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62798.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 172348-63-9 | C13H25NO3 | 243.347 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172348-63-9
Molekylformel C13H25NO3
Molekylvikt (g/mol) 243.347
MDL-nummer MFCD06657666
InChI-nyckel KSXPGASLEFGROT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl-carbamate, trans-4-boc-aminomethyl-1-hydroxymethyl-cyclohexane, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methylcarbamate, ksxpgaslefgrot-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, trans-4-n-tert-butoxycarbonylaminomethyl cyclohexylmethanol, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-aminomethyl cyclohexanemethanol
PubChem CID 18397396
IUPAC-namn tert-butyl N-[[4-(hydroximetyl)cyklohexyl]metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(CC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.