Läs mer
trans-4-(Boc-aminometyl)cyklohexylamin, 97 %
Produktkod. 15419078
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419078 1 g 1g
15439078 250 mg 250mg
15429078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15419078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62564.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 192323-07-2 | C12H24N2O2 | 228,34 g/mol
trans-4-(Boc-aminometyl)cyklohexylamin en förening med potential för biokemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-4-(Boc-aminometyl)cyklohexylamin en förening med potential för biokemisk forskning
.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192323-07-2
Molekylformel C12H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 228.34
MDL-nummer MFCD06657670,MFCD12408630,MFCD22395596
InChI-nyckel HMMYZMWDTDJTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, tert-butyl trans-4-aminocyclohexylmethylcarbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, trans-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, 4-boc-aminomethyl-cyclohexylamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methylcarbamate
PubChem CID 21882540
IUPAC-namn tert-butyl N-[(4-aminocyklohexyl)metyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(N)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 228.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.