Läs mer
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 38289-28-0 |
| Molekylformel | C11H20O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-,10- |
| LEDER | CCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-butylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.28 |
| Formel vikt | 184.1463 |