Läs mer
trans-4-(dimetylamino)-3-buten-2-on, TRC
Produktkod. 30382615
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382615 2.5 g
30379731 1 g
30372233 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4611102.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2802-08-6
Molekylformel C6H11NO
Molekylvikt (g/mol) 113.16
Synonym (E)-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
IUPAC-namn (E)-4-(dimetylamino)men-3-en-2-one
LEDER CC(=O)/C=C/N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Formel vikt 113.0841