Läs mer
trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid-d6 Hydrochloride |
| CAS | 1259519-59-9 |
| Molekylformel | C6H6D6ClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (E)-4-(Dimethylamino)but-2-enoic Acid-d6 Hydrochloride, (E)-4-(Dimethylamino)-2-butenoic Acid-d6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;/i1D3,2D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C\C=C\C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.65 |