missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans 4-dimetylaminokrotonsyra-d6 metylester, TRC

Produktkod. 30376985
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376985 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44663725MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid-d6 Methyl Ester
CAS 1259680-82-4
Molekylformel C7H7D6NO2
Kvantitet 25 mg
Synonym (E)-4-(Dimethylamino)but-2-enoic Acid-d6 Methyl Ester, (E)-4-(Dimethylamino)-2-butenoic Acid-d6 Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C7H13NO2/c1-8(2)6-4-5-7(9)10-3/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N(C\C=C\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn metyl(E)-4-[bis(trideuteriometyl)amino]men-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 149.22
Formel vikt 149.1323
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.