Läs mer
trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid-d6 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid-d6 Methyl Ester |
| CAS | 1259680-82-4 |
| Molekylformel | C7H7D6NO2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (E)-4-(Dimethylamino)but-2-enoic Acid-d6 Methyl Ester, (E)-4-(Dimethylamino)-2-butenoic Acid-d6 Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2/c1-8(2)6-4-5-7(9)10-3/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C\C=C\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | methyl (E)-4-[bis(trideuteriomethyl)amino]but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.22 |
| Formel vikt | 149.1323 |