missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid Hydrochloride |
| CAS | 848133-35-7 |
| Molekylformel | C6H12ClNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (E)-4-(Dimethylamino)but-2-enoic Acid Hydrochloride, (E)-4-(Dimethylamino)-2-butenoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+; |
| LEDER | Cl.CN(C)C\C=C\C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.62 |
| Formel vikt | 165.0557 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?