Läs mer
trans-4-Hydroxy-1-L-phenylalanyl-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-4-Hydroxy-1-L-phenylalanyl-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4/c15-11(6-9-4-2-1-3-5-9)13(18)16-8-10(17)7-12(16)14(19)20/h1-5,10-12,17H,6-8,15H2,(H,19,20)/t10-,11+,12+/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 278.127 |
| Frakt skick | Room Temperature |