Läs mer
trans-4-hydroxy-3-metoxycinnaminsyra, 99 %
Produktkod. 11491588
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491588 25 g 25g
11401598 100 g 100g
11411598 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491588 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13890.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.30 SEK
    633.65 SEK / 25g
    Save 146.65 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 537-98-4 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
En kemopreventiv analog av koffeinsyra.trans-4-hydroxi-3-metoxikanelsyra används som ett viktigt råmaterial för framställning av dess motsvarande estrar genom att reagera med alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
En kemopreventiv analog av koffeinsyra.trans-4-hydroxi-3-metoxikanelsyra används som ett viktigt råmaterial för framställning av dess motsvarande estrar genom att reagera med alkoholer.
Löslighet Lösligt i alkohol och
varmt vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537-98-4
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00004400
InChI-nyckel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Smältpunkt 170 °C till 175 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1371483
Merck Index 14,4062
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och varmt vatten.
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.