Läs mer
trans-4-Hydroxy-D-proline, 97%
Produktkod. 15423687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15423687 250 mg 250mg
11347249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27421.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3398-22-9
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
MDL-nummer MFCD00065608
InChI-nyckel PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh
PubChem CID 440074
ChEBI CHEBI:27992
IUPAC-namn (2R,4S)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER OC1CNC(C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxy-D-proline
Smältpunkt ∽260°C (decomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 131.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.