Läs mer
Thermo Scientific Chemicals trans-4-hydroxi-L-prolin, 99+%
Produktkod. 10326470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326470 10 g Glasflaska 10g
10607662 25 g Glasflaska 25g
10336470 100 g Glasflaska 100g
11926601 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10326470 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 121780100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 SEK
    736.65 SEK / 10g
    Save 93.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 51-35-4 | C5H9NR3 | 131,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-35-4
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.13
InChI-nyckel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC-namn (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1C(CNC1C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxy-L-proline
Smältpunkt 274,0 °C till 275,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,2 % (105 °C, 3 timmar) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 22,191
Merck Index 15,4878
Specifikt rotationsförhållande - 75,50 (20,00 °C c=5,H2O)
Specifik rotation −75.50
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 357,8 g/L (20° c). Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, olöslig i eter
Transmittans 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm cell
Formel vikt 131.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.