Läs mer
trans-4-hydroxi-L-prolin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493814
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493814 100 g 100g
11354709 10 g 10g
11483814 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493814 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11851.22
Request Bulk or Custom Format
Edge
trans-4-Hydroxy-L-prolin används som ett reagens för framställning av neuroexcitatoriska kainoider och antifungala echinocandiner. Det är också involverat i syntesen av kirala ligander för enantioselektiv etylering av aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-4-Hydroxy-L-prolin används som ett reagens för framställning av neuroexcitatoriska kainoider och antifungala echinocandiner. Det är också involverat i syntesen av kirala ligander för enantioselektiv etylering av aldehyder.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-35-4
Molekylformel C5H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 131.131
MDL-nummer MFCD00064320
InChI-nyckel PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC-namn (2S,4R)-4-hydroxipyrrolidin-2-karboxylsyra
LEDER C1C(CNC1C(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-4-Hydroxy-L-proline
Smältpunkt 270°C to 273°C (decomposition)
Beilstein 471933
Merck Index 14,4840
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 131.13
Optisk rotation −76° (c=4 in water)
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.