Läs mer
trans 4-Hydroxy-L-proline beta-Naphthylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans 4-Hydroxy-L-proline beta-Naphthylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O2/c18-13-8-14(16-9-13)15(19)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)7-12/h1-7,13-14,16,18H,8-9H2,(H,17,19)/t13-,14+/m1/s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 256.1212 |
| Frakt skick | Room Temperature |